Learn More
Akro-Mils Contenedor de almacenamiento con paredes de malla, HDPE, apilable
Código de producto. 11750199 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
24 x 16 x 12 in.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11750199 24 x 16 x 12 in. cada uno
1 options
Código de producto. 11750199 Proveedor Akro-Mils N.º de proveedor 4753010
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El contenedor de almacenamiento apilable de HDPE con paredes de malla tiene asas que facilitan el levantamiento.
  • Los recipientes de HDPE duraderos y resistentes a la corrosión tienen laterales y fondo de malla para facilitar la visualización, el enjuague y el secado.
  • Los lados rectos permiten un apilamiento estable: los cuatro tamaños se apilan juntos.
Especificaciones
Tipo Bandeja de almacenamiento
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma Rectangulares
Capacidad (imperial) 45 lb
Capacidad (métrico) 20 kg
Modelo Apilable
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 x 16 x 12 in.
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 61 cm
Anchura (imperial) 16 in
Anchura (métrico) 40,64 cm
Altura (imperial) 12 in
Altura (métrico) 30,5 cm
Peso (métrico) 0,8 kg