Learn More
Kappes Systeme™ Papelera de almacenamiento de HDPE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bandeja de almacenamiento |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Verde |
| Forma | Rectangulares |
| Para utilizar con | Transportador de alimentación y rodillos |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de alimentos |
| Serie | 5 |
| Cantidad | 1/paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 290 x 140 x 130 mm |
| Longitud (métrico) | 290 mm |
| Mostrar más |