Learn More
Cole-Parmer™ Carro de uso general con reborde pronunciado
Código de producto. 12355709
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante (métrico):
181 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante (métrico) Tamaño de la unidad
12355709 181 kg cada uno
1 options
Código de producto. 12355709 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 4730018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00€
    600.73€ / paquete de 1
    Ahorro 444.27€
    42% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Utilice estos carros de uso general resistentes para una gran variedad de aplicaciones de transporte y de almacenamiento general en el laboratorio. El carro de uso general con reborde pronunciado Cole-Parmer™ se ha fabricado con polietileno resistente de alta densidad y ofrece una excelente resistencia química a la mayoría de sustancias, incluida la mayoría de ácidos y bases
  • Muy duradera, fabricada en una plataforma de acero esmaltado y un bastidor inferior angular con estantes de HDPE resistentes
  • Carros de 2 y 3 estantes fabricados con Microban™, un producto antimicrobiano que protege los estantes de bacterias y moho
  • Los estantes suaves y limpios disponen de un reborde profundo de 44,5 mm para contener derrames
  • Los estantes centrales de modelos de 3 y 4 estantes se ajustan en incrementos de 25,4 mm.
  • Con ruedas giratorias
  • El mango se extiende 711 mm por encima de la plataforma.
  • Capacidad de 181 kg
Especificaciones
Tipo de producto Carro
Altura (métrico) 1041,4 mm
Longitud (métrico) 831,85 mm
Capacidad portante (métrico) 181 kg
N.º de ruedas giratorias 1