Learn More
Buerkle™ Frascos para pulverizador de HDPE con bomba vaporizadora y tapón de seguridad
Tienda Bürkle ProductosDescripción
- Transparentes para ver fácilmente el contenido
- Frasco de HDPE, bomba pulverizadora de PP y acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 1.46 in. |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 14 mm |
| Incluye | Tapón de seguridad, vaporizador de bomba, cubierta protectora |
| Altura con tapón (métrico) | 163 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE), Polypropylene |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Mostrar más |