Learn More
Buerkle™ Frascos para pulverizador de HDPE con bomba vaporizadora y tapón de seguridad
Tienda Bürkle ProductosDescripción
- Transparentes para ver fácilmente el contenido
- Frasco de HDPE, bomba pulverizadora de PP y acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Color | Blanco |
| Material | LDPE, Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Estrecha |
| Chemical Label | Blanco |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 1,0144 fl oz. |
| Mostrar más |