Learn More
Huenersdorf™ Recipientes para muestras de HDPE
Código de producto. 11756735
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
2000 ml
Forma:
Cuadrado
Redondo
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma Tamaño de la unidad
11756735 2000 ml Cuadrado paquete de 20
11746745 2000 ml Redondo paquete de 25
11716735 500 ml Cuadrado paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11756735 Proveedor Huenersdorf™ N.º de proveedor 910500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.20€
    84.96€ / paquete de 20
    Ahorro 171.24€
    66% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Proteja sus artículos de forma segura en los recipientes para muestras de HDPE Heunersdorf™, que se han fabricado con polipropileno (PP) seguro para los alimentos para diversos usos.
  • Resistente a bases y ácidos diluidos
  • Tapa de cierre hermético
  • Muy congelable
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Color del tapón Natural
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapa con capucha
Color Natural
Material Polietileno
Forma Cuadrado
Para utilizar con (aplicación) Apto para alimentos
Para utilizar con (equipo) Congelador, lavavajillas y microondas
Incluye Tapón
Tipo de montaje Apilable
Tipo de producto Recipiente para muestras
Cantidad 20/Paq.
Longitud (métrico) 103 mm
Anchura (métrico) 255 mm
Altura (métrico) 94 mm