Learn More
Huenersdorf™ Recipientes para muestras de HDPE
Descripción
- Resistente a bases y ácidos diluidos
- Tapa de cierre hermético
- Muy congelable
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color del tapón | Natural |
| Material del cierre | LDPE |
| Tipo de tapón | Tapa con capucha |
| Color | Natural |
| Material | Polietileno |
| Forma | Cuadrado |
| Para utilizar con (aplicación) | Apto para alimentos |
| Para utilizar con (equipo) | Congelador, lavavajillas y microondas |
| Incluye | Tapa de LDPE con cierre hermético |
| Mostrar más |