Learn More
Kautex™ Tapón roscado con anillo a prueba de manipulaciones (rojo), HDPE
Código de producto. 15116675
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
45 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) Tamaño de la unidad
15116675 45 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 15116675 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000085870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1.00€
    0.60€ / paquete de 1
    Ahorro 0.40€
    40% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con: Bidón 2/2,5/3,6/8
  • Tapón de rosca
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • Anillo a prueba de manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Incluye Anillo a prueba de manipulación
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de rosca (métrico) 45 mm
Para utilizar con (equipo) 2, 2,5, 3, 6, 8 L Jerrycan
Tipo de producto Tapón de rosca