Learn More
Kautex™ Frasco redondo de cuello estrecho de LDPE color crudo con tapón serie 301
Código de producto. 17808107
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
50 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
3000 ml
Diámetro interior del cuello (métrico):
14mm
18mm
28mm
32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
paquete de 3200
paquete de 4
paquete de 50
paquete de 850
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro interior del cuello (métrico) unitSize
17808107 10 ml 14mm paquete de 3200
10361032 50 mL 18mm paquete de 50
17858097 50 mL 18mm paquete de 850
10437271 100 mL 18mm paquete de 20
10477841 1000 mL 28mm paquete de 4
10219531 2000 mL 28mm cada uno
10026061 3000 ml 32 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17808107 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000770500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice el versátil frasco redondo de cuello estrecho de LDPE con tapón Kautex™, crudo para el envasado de artículos, envío de muestras y transporte, envío por correo y almacenamiento.
  • Tapones empaquetados en bolsa de polietileno
  • Los tubos
  • Buenas propiedades que conservan la forma
  • A prueba de fugas
  • LPDE
  • Cuello estrecho
  • Color: crudo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Color Crudo
Diámetro interior del cuello (métrico) 14mm
Material LDPE
N.º por caja 3200 cajas
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 46.5 mm
Tipo de producto Bottle
Tamaño del tapón 14 mm
Diámetro (métrico) 26 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca