Learn More
WHEATON™ Vial de centelleo de HDPE
Código de producto. 10523804 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material (revestimiento):
Lámina metálica
Polietileno expandido
Sin septum
Cantidad:
1000/Paq.
500/Paq.
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (revestimiento) Cantidad Tamaño de la unidad
10523804 Sin septum 500/Paq. paquete de 500
11758869 Polietileno expandido 1000/Paq. 1000 PCS
11754179 Sin septum 1000/Paq. 1000 PCS
11748839 Lámina metálica 1000/Paq. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10523804 Proveedor WHEATON™ N.º de proveedor 986714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00€
    225.39€ / paquete de 500
    Ahorro 62.61€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-04-2027
WHEATON™ HDPE Liquid Scintillation Vial is designed for reliable liquid scintillation counting. Made from high-density polyethylene with lightweight walls for increased counting efficiency, manufactured to precise tolerances, and available with a choice of cap liner materials.
  • Made from high-density polyethylene (HDPE) with lightweight walls for increased counting efficiency
  • Manufactured to precise tolerances to avoid jamming in automated equipment
  • 20 mL capacity with 22-400 cap size; dimensions 27 x 61 mm
  • Available with a choice of cap liner materials including linerless, foamed polyethylene, and metal foil options
  • Cases of 1000 vials are packed in a single plastic bag with caps supplied separately
  • Suitable for buffers, reagents, and liquid, solid, and semi-solid content
Especificaciones
Material (revestimiento) Sin septum
Color Natural
Diámetro exterior (imperial) 27 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad Non-sterile
Volumen (métrico) 20 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 500/Paq.
Tamaño del tapón 22-400
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Altura (métrico) 61 mm
Tipo de producto Vial de centelleo