Learn More
Qorpak Bidones cuadrados de polietileno de alta densidad
Código de producto. 11860060 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000mL.
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11860060 2000mL. paquete de 50
1 options
Código de producto. 11860060 Proveedor Qorpak N.º de proveedor 0608900
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Estos bidones cuadrados de HDPE tienen un precio ajustado a un solo uso.
  • La tapa de polipropileno (PP) de boca angosta y hermética evita los derrames.
  • La manilla integral facilita el vertido.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000mL.
Color Translúcido
Diámetro (imperial) 3 in
Material Polietileno, Polietileno de alta densidad (HPDE)
Cantidad 50 Pk.
Anchura (métrico) 9.95 cm
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 22.96 cm
Anchura (imperial) 3,92 in
Altura (imperial) 9,04 in.
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-400
Diámetro (métrico) 7.6 cm
Tipo de tapón Tapa
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma Bidón redondo
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Bidón