Learn More
Kautex™ Barril con la parte superior abierta de HDPE
Código de producto. 10400932
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
313 mm
398 mm
493 mm
Capacidad (métrico):
30 L
60 L
120 L
Altura (métrico):
518 mm
620 mm
800 mm
Incluye:
Tapa, anillo de apriete
Tapa, anillo de apriete y asa
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Capacidad (métrico) Altura (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
10400932 313 mm 30 L 518 mm Tapa, anillo de apriete y asa cada uno
10568671 398 mm 60 L 620 mm Tapa, anillo de apriete y asa cada uno
10199750 493 mm 120 L 800 mm Tapa, anillo de apriete cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10400932 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000090800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.75€
    22.77€ / paquete de 1
    Ahorro 8.98€
    28% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con HDPE para ofrecer una excelente resistencia química. Los tambores con parte superior abierta de HDPE Kautex™ ofrecen un almacenamiento sólido y fiable para grandes cantidades.
  • Aprobación de la ONU para sólidos
  • Cumplir con las regulaciones GGVS/GGVE para el transporte de sustancias sólidas con una densidad de al menos 1,5 g/ccm
  • Con tapa de PE y anillo de fijación galvanizado
Aplicaciones:
  • storage (almacenamiento)
  • transferir
  • transporte
  • desecho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con marcado CE
Tipo de producto Barril con la parte superior abierta
Tipo de tapón Tapa
Capacidad (métrico) 30 L
Color Azul
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento, transferencia, transporte, desecho
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Incluye Tapa, anillo de apriete y asa
Altura (métrico) 518 mm
Diámetro exterior (métrico) 313 mm