Learn More
Kautex™ Frasco rectangular de cuello estrecho de HDPE natural
Produktkod. 17878117
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
0,1 L
0,25 L
0,5 L
1 L
Förpackningsstorlek
cada uno
paquete de 108
paquete de 205
paquete de 381
paquete de 648
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Capacidad (métrico) unitSize
17878117 0,1 L paquete de 648
15911391 0,25 L paquete de 381
17838107 0,5 L paquete de 205
10282131 1 L cada uno
17848117 1 L paquete de 108
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17878117 missing translation for 'mfr' Kautex™ missing translation for 'supplierNo' 2000070520
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
  • Alta estabilidad: lateral acanalado para un agarre seguro
  • Rectangular, color natural
  • Tapones no incluidos, se venden por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacidad (métrico) 0,1 L
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 12.9 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento, envasado, dispensación, envío por correo
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Acabado del cuello Estrecha
Closure Included No
Boca Estrecha
Forma Cuadrado
Altura (métrico) 110.5 mm
Tipo de producto Frasco de cuello estrecho
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.