Learn More
Kautex™ Frasco de cuello estrecho de HDPE de las series 308 y 310
Código de producto. 10559912
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0.5 l
1 l
Color:
Natural
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 64
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
10559912 0.5 l Natural paquete de 120
15500981 1 l Natural paquete de 64
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10559912 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000084464
Utilice este frasco de cuello estrecho de HDPE Kautex™ series 308/310 para envasado, envío de muestras, envío por correo y almacenamiento. Adecuado para el llenado y el transporte de líquidos peligrosos, cuenta con un campo de etiquetado rebajado con tamaños de 1000 y 2500 ml y con aprobación de la ONU para líquidos.
  • Asa optimizada para un manejo seguro y cómodo.
  • Campo de etiquetado integrado, tamaños de 1000 y 2500 mL.
  • Cuello GL 45, tres tipos diferentes de cierres disponibles
  • de fugas de líquidos
  • Aprobado por la ONU para líqui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0.5 l
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 28.7 mm
Para utilizar con (aplicación) Envasado, envío de muestras, envío por correo, almacenamiento
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Acabado del cuello Estrecha
Certificaciones/conformidad Aprobación UN 1H1/X1.9/250
Boca Estrecha
Altura (métrico) 176.5 mm
Tipo de producto Frasco de cuello estrecho
Diámetro (métrico) 77 mm