Learn More
Thermo Scientific™ Frascos redondos tipo Boston de boca estrecha de HDPE
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15156976
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
Tamaño del tapón:
20-410 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
15156976 125 ml 20-410 mm paquete de 48
1 options
Código de producto. 15156976 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3190125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recogen muestras de agua y otros líquidos de baja viscosidad que se vayan a analizar en busca de trazas inorgánicas de analitos. Estos recipientes certificados incorporan boca estrecha para dispensación de precisión.
Recomendado para recoger muestras de agua y otros líquidos de baja viscosidad que se vayan a analizar en busca de trazas inorgánicas de analitos. Los frascos redondos Boston de HDPE de Thermo Scientific™ incorporan una boca estrecha para dispensación de precisión y están certificadospara cumplir o superar los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA.
  • Recipiente de HDPE con tapón blanco de polipropileno recubierto con LDPE
  • Tapones ensamblados en los recipientes
  • Boca estrecha para vertido de precisión
  • Recomendado para recoger muestras de agua y otros líquidos de baja viscosidad
Los recipientes certificados con las siguientes características:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Parámetros de certificación Calidad de agua y metales, cianuro, fluoruro
Color Natural
Descripción Redondos tipo Boston de HDPE
Diámetro interior (imperial) 0,71 in
Diámetro (imperial) 1,88 in
Diámetro interior (métrico) 1,8 cm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 48
Envase Caja de 48
Tapones de repuesto 067-2810WBP
Esterilidad No estéril
Transparencia Translúcido
Los recipientes Calidad de agua y metales, CN, F
Color del tapón Blanco
Nivel contenedores
Volumen hasta el borde (imperial) 4,0 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 144 ml
Certificaciones/conformidad Los recipientes certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de metales, cianuro y fluoruro; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 115 mm
Altura (imperial) 4,51 in
Revestimiento del tapón Espuma/LDPE
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-410 mm
Diámetro (métrico) 48 mm