Learn More
Kautex™ Frascos de boca media de polietileno de alta densidad
Descripción
- Frascos multiuso para laboratorios e industrias
- Escala de contenido en relieve
- Fácil de llenar y limpiar, a prueba de fugas
- Tapón de rosca de PP
- flexible
- envío de muestras
- correo
- transporte
- almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color | Natural |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 39.2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación, envío de muestras, envío por correo, transporte y almacenamiento |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 4 cajas |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Envase | Frasco |
| Cantidad | 1Each |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |