Learn More
VITLAB™ Cucharas dosificadoras de HDPE
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Color | Natural |
| Tipo de producto | Cuchara medidora |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 135 mm |