Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del adaptador de tubo macho de HDPE
Código de producto. 11755708
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
1/2 NPT(M) x diámetro interior de tubería de 1/2 in
1/4 NPT(M) x 1/4 in de diámetro interior del tubo
3/8 NPT(M) x 3/8 in Tubos de identificación
Tubo de 1/2 NPT(M) x 3/8 in de diámetro interior
Tubo de 1/8 NPT(M) x 3/8 in de diámetro interior
Tubo de 3/4 NPT(M) x 1/4 in de diámetro interior
Tubo de 3/4 NPT(M) x 3/8 in de diámetro interior
Tubo de 3/4 NPT(M) x 5/8 in de diámetro interior
Tubo de 3/8 NPT(M) x 1/2 in de diámetro interior
Tubo de 3/8 NPT(M) x 1/4 in de diámetro interior
Tamaño de rosca:
1/2 NPT(M)
1/4 NPT(M)
1/8 NPT(M)
3/4 NPT(M)
3/8 NPT(M)
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de rosca unitSize
11755708 3/8 NPT(M) x 3/8 in Tubos de identificación 3/8 NPT(M) 10 PCS
11705549 Tubo de 3/4 NPT(M) x 1/4 in de diámetro interior 3/4 NPT(M) 10 PCS
11715489 Tubo de 3/8 NPT(M) x 1/4 in de diámetro interior 3/8 NPT(M) 10 PCS
11755259 1/2 NPT(M) x diámetro interior de tubería de 1/2 in 1/2 NPT(M) paquete de 10
11745489 Tubo de 1/2 NPT(M) x 3/8 in de diámetro interior 1/2 NPT(M) 10 PCS
11765708 Tubo de 1/8 NPT(M) x 3/8 in de diámetro interior 1/8 NPT(M) 10 PCS
11785479 1/4 NPT(M) x 1/4 in de diámetro interior del tubo 1/4 NPT(M) 10 PCS
11795718 Tubo de 3/4 NPT(M) x 3/8 in de diámetro interior 3/4 NPT(M) 10 PCS
11725489 Tubo de 3/8 NPT(M) x 1/2 in de diámetro interior 3/8 NPT(M) 10 PCS
11799998 Tubo de 3/4 NPT(M) x 5/8 in de diámetro interior 3/4 NPT(M) paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11755708 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 3062162
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para una conexión rápida y sencilla de las trayectorias del líquido en el laboratorio sin necesidad de herramientas.
  • Deslice un tubo flexible o una manguera sobre la púa para crear un sello que generalmente soporta presiones de hasta 30 psi (2 bar).
  • Disponibles en una amplia variedad de configuraciones para satisfacer sus necesidades
  • Se adapta de una NPT rosca macho a una espiga de manguera
  • Esterilización solo a través de óxido de etileneno
  • Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Para utilizar con 3/8 NPT(M) x 3/8 in Tubos de identificación
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Método de esterilización Óxido de etileno
Tamaño de rosca 3/8 NPT(M)
Forma Recto
Tipo de producto Racor dentado