Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del adaptador de tubo macho de HDPE
Descripción
- Deslice un tubo flexible o una manguera sobre la púa para crear un sello que generalmente soporta presiones de hasta 30 psi (2 bar).
- Disponibles en una amplia variedad de configuraciones para satisfacer sus necesidades
- Se adapta de una NPT rosca macho a una espiga de manguera
- Esterilización solo a través de óxido de etileneno
- Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Para utilizar con | Tubo de 3/4 NPT(M) x 1/4 in de diámetro interior |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Tamaño de rosca | 3/4 NPT(M) |
| Forma | Recto |
| Tipo de producto | Racor dentado |