Learn More
Thermo Scientific™ Bidones de HDPE con tapón de rosca de polipropileno con revestimiento de espuma de LDPE blanco
Código de producto. 15232210
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 ml
4000 ml
Nivel:
Sin procesar
contenedores
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Nivel Tamaño de la unidad
15232210 4000 ml Sin procesar cada uno
15222210 2000 ml contenedores cada uno
15931621 4000 ml contenedores paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15232210 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1154000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.20€
    9.89€ / paquete de 1
    Ahorro 0.31€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vierta muestras de mayor volumen más fácilmente con estas jarras de HDPE que cumplen o superan los estándares basados en el rendimiento de la EPA para metales, cianuro y fluoruro.
Vierta muestras de mayor volumen más fácilmente con las jarras de HDPE Thermo Scientific™ con tapón de rosca de polipropileno y revestimiento de espuma de LDPE blanco. Las jarras cumplen o superan los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA. De boca estrecha, estas jarras facilitan el vertido de muestras de mayor volumen. El asa resistente también facilita el transporte. Recomendado para recoger muestras de que se vayan a analizar en busca de trazas inorgánicas de analitos.
  • Recipiente de HDPE con tapón blanco de polipropileno recubierto con LDPE
  • Tapones ensamblados en los recipientes
  • Boca estrecha para vertido de precisión
  • Recomendado para recoger muestras de agua y otros líquidos de baja viscosidad
  • Asa resistente para facilitar el transporte y el vertido
  • El recipiente sin procesar viene montado y listo para su propio procedimiento de limpieza
Certificados: los recipientes incluyen las siguientes características:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
Incluye
  • Cierre roscado de polipropileno
  • Los recipientes certificados también incluyen códigos de barras, etiquetas de análisis, certificado de análisis, caja de cartón sellada con cinta de seguridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4000 ml (1 gal)
Capacidad (métrico) 4000 ml
Parámetros de certificación Ning.
Color Natural
Descripción Bidón de HDPE
Diámetro (imperial) 6,02 in
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 6
Envase Caja de 6
Tapones de repuesto 067-3800WBP
Esterilidad No estéril
Transparencia Translúcido
Los recipientes Ning.
Color del tapón Blanco
Nivel Sin procesar
Volumen hasta el borde (imperial) 130,5 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 3859 ml
Altura (métrico) 303 mm
Altura (imperial) 11,92 in
Revestimiento del tapón Espuma/LDPE
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-400 mm
Diámetro (métrico) 153 mm
Capacidad (imperial) 1 gal
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad Ninguno