Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Bidón, HDPE
Código de producto. 15731667
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
DIN 51
Capacidad (métrico):
10 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
232 x 194 x 303 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 80
Código de producto. Tamaño del tapón Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15731667 DIN 51 10 L 232 x 194 x 303 mm paquete de 80
1 options
Código de producto. 15731667 Proveedor Verenigde Kunststof Bedrijven™ N.º de proveedor 202410
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Material del tapón: Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • Bidones de HDPE
  • Estabilidad durante el transporte
  • Apilable
  • Almacenamiento seguro
  • Aprobación UN
  • Aprobado su uso con alimentos
Especificaciones
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 L
Certificaciones/conformidad 3H1/Y1.9
Color del tapón Gris
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón DIN 51
Diámetro interior del cuello (métrico) 44.0 ±0,5 milímetros
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 232 x 194 x 303 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 20 Pk.
Tipo de producto Bidón
Forma Rectangulares