Learn More
Azpack™ Bidón de HDPE
Código de producto. 15634856
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15634856 2,5 L cada uno
1 options
Código de producto. 15634856 Proveedor Azpack™ N.º de proveedor 15634856
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.00€
    9.56€ / paquete de 1
    Ahorro 0.44€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Capacidad (métrico): 2,5 L
  • Hecho de polietileno de alta densidad
  • Incluye tapa de seguridad a prueba de manipulaciones suelta con junta de espuma EPE
  • Apilable
  • Peso: 120g
  • Tolerancias: +/- 3 mm en las dimensiones
  • Con marcado de la UN 3H1/Y1.9/150/../A/PA-03/403322/PP
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,5 L
Certificaciones/conformidad Aprobación UN
Tamaño del tapón DIN 45
Color Natural
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 145 x 130 x 201 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Bidón
Forma Rectangulares