Learn More
Kartell™ Tanque industrial de HDPE
Código de producto. 31945339
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
5 L
10 L
Tamaño del tapón:
GL45
GL51
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 25
paquete de 40
paquete de 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
31945339 10 L GL51 paquete de 25
15706978 5 L GL51 paquete de 40
10089922 10 L GL51 paquete de 24
10335443 2 L GL45 paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31945339 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0178200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.93€
    263.92€ / paquete de 25
    Ahorro 39.01€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
El tanque industrial de HDPE Kartell™ es útil en la práctica diaria de laboratorio y cuenta con un mango cómodo con una tapa de sellado segura según las recomendaciones DIN.
  • Presenta un diseño de embalaje industrial estandarizado
  • Útil en la práctica diaria de laboratorio
  • Fabricado con PE de uso alimentario de alta densidad
  • Incluye un mango cómodo
  • Incluye una tapa de sellado segura siguiendo las recomendaciones DIN
  • Se ajusta a la normativa UN sobre el transporte de líquidos peligrosos y tóxicos y es adecuado para el transporte por carretera (ADR-RID), mar (IMO-IMDG) y aire (IATA-OACI)
Especificaciones
Tamaño del tapón GL51
Tapón Tapón de sellado
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Capacidad (métrico) 10 L
Longitud (métrico) 320 mm
Anchura (métrico) 225 mm
Altura (métrico) 195 mm
N.° por paquete 24