Learn More
Kautex™ Bidón industrial de la serie 353, HDPE
Descripción
- La gama completa de accesorios de tapones facilita el uso multiusos
- Disponibles en color natural o azul
- Aprobación UN para: Bidones de 2,5 a 5 l y bidones de 10 a 30 l
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 7,9 gal |
| Capacidad (métrico) | 30 L |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Color | Azul |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,9 in |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 48,5 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 320 x 284 x 430mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento, Embalaje, Transporte |
| Incluye | Jerry solo puede |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Mostrar más |