Learn More
Kautex™ Bidón industrial de la serie 353, HDPE
Código de producto. 17848187
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 L
Peso (métrico):
1,250 kg
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Peso (métrico) Tamaño de la unidad
17848187 30 L 1,250 kg paquete de 6
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17848187 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000095981
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00€
    229.63€ / paquete de 6
    Ahorro 6.37€
    2% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Color: natural
  • La gama completa de accesorios de tapones facilita el uso multiusos
  • Disponibles en color natural o azul
  • Aprobación UN para: Bidones de 2,5 a 5 l y bidones de 10 a 30 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 7,9 gal
Capacidad (métrico) 30 L
Tipo de tapón Screw Cap
Color Natural
Diámetro interior del cuello (imperial) 1.9 in.
Diámetro interior del cuello (métrico) 48,5 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 320 x 284 x 430mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Bidón
Peso (métrico) 1,250 kg