Learn More
Kautex™ Bidón, HDPE
Código de producto. 10685581
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2.5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10685581 2.5 l cada uno
1 options
Código de producto. 10685581 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000095966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.00€
    1.44€ / paquete de 1
    Ahorro 0.56€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Capacidad (métrico): 2,5 L
  • La gama completa de accesorios de tapones facilita el uso multiusos
  • Disponibles en color natural o azul
  • Aprobación de la ONU para: bidones de 2,5 a 5 L y de 10 a 30 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,66 gal
Capacidad (métrico) 2.5 l
Descripción Color: natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 34.5 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 153 x 115 x 208 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Bidón