Learn More
Buerkle™ Tuerca hexagonal
Código de producto. 10370721 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Rosca interior 12,7 mm
Rosca interior 25,4 mm
Rosca interior 50,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
10370721 Rosca interior 12,7 mm cada uno
10248590 Rosca interior 25,4 mm cada uno
11991471 Rosca interior 50,8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10370721 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 85370012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Buerkle™ Tuerca hexagonal con varios tamaños de rosca interior.
  • Incluye rosca interior
  • Disponible en blanco y negro.
  • Construido en HDPE o PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Descripción Forma hexagonal
Para utilizar con Bomba general
Incluye Rosca interior 12,7 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Cantidad 1 unidad
Tipo Tuerca hexagonal