Learn More
Karl Hecht™ Embudos de HDPE
Código de producto. 10769842
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
12 cm
20 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Tamaño de la unidad
10769842 20 cm cada uno
10688871 12 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10769842 Supplier Karl Hecht™ Supplier No. 49050021
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricados con HDPE para una óptima solidez y resistencia química.
  • Color blanco
  • Para uso genérico de laboratorio
  • Polietileno duradero
  • Disponibles en diferentes diámetros y longitudes de vástago
Specifications
Diámetro del área superior (métrico) 20 cm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Longitud del tubo (métrico) 85 mm
Tipo de producto Embudo