Learn More
Buerkle™ Recipiente conductor de electricidad de HDPE, homologado por la ONU
Código de producto. 15356297 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
20 L
30 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15356297 30 L cada uno
15229933 10 L cada uno
15346297 20 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
¡Atención! Consulte la Lista de resistencia química antes de considerar los productos apropiados para utilizar en su aplicación.
Código de producto. 15356297 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 14280030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
¡Atención! Consulte la Lista de resistencia química antes de considerar los productos apropiados para utilizar en su aplicación.
Recipiente fabricado en HDPE conductor eléctricamente para evitar fuentes de ignición Los botes son capaces de desviar una carga y pueden conectarse a tierra, lo que los hace adecuados para su uso con líquidos inflamables.
  • Construido con HDPE eléctricamente conductor para prevenir fuentes de ignición.
  • Capaz de desviar una carga (resistencia superficial) < 10 9 ohmios) y se puede conectar a tierra
  • Adecuado para su uso con líquidos inflamables.
  • HDPE, capaz de desviar una carga
  • Con asa de transporte tapón roscado
  • Con aprobación UN para el transporte
  • Apilable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 7,9 gal
Capacidad (métrico) 30 L
Certificaciones/conformidad Aprobación UN para el transporte
Tamaño del tapón DIN 61
Color Negro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 364 x 240 x 455 mm
Para utilizar con (aplicación) Se pueden conectar a tierra, lo que los hace adecuados para su uso con líquidos inflamables.
Altura con tapón (métrico) 455 mm
Incluye Asa de transporte, tapón roscado
Longitud (métrico) 364 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Contenedor
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 240 mm