Learn More
Buerkle™ Recipiente conductor de electricidad de HDPE, homologado por la ONU
Tienda Bürkle ProductosDescription
- Construido con HDPE eléctricamente conductor para prevenir fuentes de ignición.
- Capaz de desviar una carga (resistencia superficial) < 10 9 ohmios) y se puede conectar a tierra
- Adecuado para su uso con líquidos inflamables.
- HDPE, capaz de desviar una carga
- Con asa de transporte tapón roscado
- Con aprobación UN para el transporte
- Apilable
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Certificaciones/conformidad | Aprobación UN para el transporte |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 300 x 200 x 258 mm |
| Dimensiones (L x An) | 300 x 200 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 258 mm |
| Incluye | Asa de transporte, tapón roscado |
| Show More |