Learn More
Kautex™ Frascos cuentagotas de HDPE
Código de producto. 10777185
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10777185 50 ml paquete de 100
10798165 10 ml paquete de 100
10720433 25 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10777185 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000081015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.00€
    53.18€ / paquete de 100
    Ahorro 7.82€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Los frascos cuentagotas de HDPE– son frascos redondos hechos de HDPE adecuados para adhesivos
  • adecuado para adhesivos
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • Color natural
  • Redondo
  • Sin tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 12.7 mm
Para utilizar con (aplicación) adecuado para adhesivos
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Altura (métrico) 77 mm
Diámetro (métrico) 40 mm
Tipo de producto Frasco cuentagotas