Learn More
SymLine™ Adaptadores
Descripción
Ya existe
SymLine™ ofrece un adaptador adecuado para todas las roscas comunes, de modo que no tendrá problemas para conectar diferentes tipos de rosca.
- Muchos accesorios útiles, como colectores, válvulas de cierre, pasamuros para cabinas o cables de puesta a tierra que le permiten configurar el sistema SymLine™ según sus necesidades
- Todos los accesorios son disipadores de forma electrostática y están aprobados para su uso en laboratorios con riesgos de explosión
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | G 1 1/2 in., 32 mm |
| Color del tapón | Black |
| Descripción | Adaptador de rosca, G 3,81 cm (1 1/2 pulg) (f) a (diámetro exterior) 32 mm |
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | HDPE-EC |
| Material | HDPE-EC |
| Tipo de producto | Adaptador |