Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Soporte para frascos
Código de producto. 12683016
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Frascos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
12683016 Frascos 1 PCS
1 options
Código de producto. 12683016 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor F169630000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00€
    211.01€ / paquete de 1
    Ahorro 95.99€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Este portabotellas está hecho de¼ polietileno de alta densidad de 1/2 in de espesor
  • Mide 36 × 18 × 15 cm de altura e incluye un asa de 25,4 mm de diámetro
  • El divisor se vende por separado (12603026 )
  • Cada compartimento mide 8,5 × 8,5 cm
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Frascos
Material Polietileno
Para utilizar con (equipo) Frascos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36 x 18 x 15 cm
Longitud (métrico) 36 cm
Tipo de producto Inserto divisor
Estantes 6
Altura (métrico) 15 cm
Anchura (métrico) 15 cm