Learn More
Deltalab™ Recipientes cilíndricos de HDPE
Código de producto. 12188920
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Tapón de rosca y mango
Tapón y asa
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
12188920 Tapón y asa cada uno
12091002 Tapón de rosca y mango cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12188920 Proveedor Deltalab™ N.º de proveedor 408001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.43€
    40.50€ / paquete de 1
    Ahorro 55.93€
    58% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente cilíndrico
Tipo de tapón Tapón de rosca acanalado
Graduated Sí
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Natural
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la recogida de orina en 24 horas
Graduaciones De 50 ml a 2 l
Altura (métrico) 290 mm
Incluye Tapón y asa
N.° por paquete 34 paq.
Volumen (métrico) 2 L