Learn More
Buerkle™ Juego de bidón compacto (electroconductor), HDPE
Código de producto. 16389531 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16389531 10 L cada uno
16379531 5 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16389531 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 04350015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Para uso en zonas a prueba de explosiones; Material del tapón: HDPE; color: Negro
  • HDPE, negro, antiestático
  • Puede utilizarse en zonas a prueba de explosiones
  • Para dispensar y almacenar líquidos combustibles y altamente inflamables
  • El juego consta de un bidón compacto y una llave de paso PA
  • Debido a su anchura estrecha, el recipiente requiere muy poco espacio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 L
Color del tapón Negro
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Negro
Descripción Contenedor
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 335 x 125 x 335 mm
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en zonas a prueba de explosiones
Para utilizar con (equipo) Anti-Static Colocar
Graduaciones Litro
Altura (imperial) 13,19 in
Altura (métrico) 335 mm
Incluye Llave de paso PA
Longitud (imperial) 13,19 in
Longitud (métrico) 335 mm
Material HDPE, antiestático
N.° por paquete 1 unidad
Tipo de producto Juego de bidón
Anchura (imperial) 4,92 in
Anchura (métrico) 125 mm