Learn More
Buerkle™ Juego de bidón compacto (electroconductor), HDPE
Código de producto. 16379531 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16379531 5 l cada uno
16389531 10 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16379531 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 04350005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Para uso en zonas a prueba de explosiones; Material del tapón: HDPE; color: Negro
  • HDPE, negro, antiestático
  • Puede utilizarse en zonas a prueba de explosiones
  • Para dispensar y almacenar líquidos combustibles y altamente inflamables
  • El juego consta de un bidón compacto y una llave de paso PA
  • Debido a su anchura estrecha, el recipiente requiere muy poco espacio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 l
Color del tapón Negro
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Negro
Descripción Contenedor
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 335 x 65 x 335 mm
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en zonas a prueba de explosiones
Para utilizar con (equipo) Soporte de recipiente
Graduaciones Litro
Altura (imperial) 13,19 in
Altura (métrico) 335 mm
Incluye Llave de paso PA
Longitud (imperial) 13,19 in
Longitud (métrico) 335 mm
Material HDPE, antiestático
N.° por paquete 1 unidad
Tipo de producto Juego de bidón
Anchura (imperial) 2,56 in
Anchura (métrico) 65 mm