Learn More
Buerkle™ Bidón compacto (electroconductor), HDPE
Código de producto. 16399531 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16399531 5 l cada uno
16309541 10 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16399531 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 04351055
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Para uso en zonas a prueba de explosiones; Material del tapón: HDPE; color: Negro
  • HDPE, negro, antiestático
  • Puede utilizarse en zonas a prueba de explosiones
  • Para dispensar y almacenar líquidos combustibles y altamente inflamables
  • Con o sin conector roscado de 1,9 cm (0,75 in)
  • Debido a su anchura estrecha, el recipiente requiere muy poco espacio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 l
Color del tapón Negro
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Negro
Fondo (imperial) 13,19 in
Fondo (métrico) 335 mm
Descripción Contenedor
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 335 x 65 x 335 mm
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en zonas a prueba de explosiones
Para utilizar con (equipo) Anti-Static Colocar
Graduaciones Litro
Altura (imperial) 13,19 in
Altura (métrico) 335 mm
Longitud (imperial) 13,19 in
Longitud (métrico) 335 mm
Material HDPE, antiestático
Tipo de producto Bidón
Anchura (imperial) 2,56 in
Anchura (métrico) 65 mm