Learn More
Heathrow Scientific™ Gradilla de tubos de alambre con revestimiento de HDPE, azul
Código de producto. 16370686 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
2 x 6
6 x 12
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. matriz, red, conjunto unitSize
16370686 6 x 12 cada uno
16360686 2 x 6 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16370686 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS120089
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gradilla de cable con revestimiento de HDPE es una gradilla duradera para el transporte o la manipulación de muestras.
  • Resistente a productos químicos
  • Apto para temperaturas de hasta -40 °C
  • Esterilizable en autoclave
  • Gradilla adecuada para frascos bijou y tubos de perfil bajo de hasta 25 mm de diámetro.
  • Soporte inferior de malla
Especificaciones
Descripción Gradilla de tubos de alambre con revestimiento de HDPE
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos
Material Alambre recubierto de HDPE
Posiciones 72
Forma Esquinas redondeadas rectangulares
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubos
Para utilizar con (equipo) Botellas Bijou y Tubos de Perfil Bajo hasta 25 mm de diámetro.
Modelo HS120089
N.º por caja 48/caja
N.° por paquete 1 unidad
Envase Envoltura con celofán
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C
Longitud (métrico) 20,5 cm
Longitud (imperial) 8,1 in
Anchura (imperial) 4,1 in
Altura (imperial) 2,6 in
Diámetro del pocillo (métrico) 13 mm
Tipo de producto Bastidor de tubos con estructura de alambre
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 6,5 cm
matriz, red, conjunto 6 x 12
Anchura (métrico) 10,5 cm