Learn More
Cole-Parmer™ Bidón, HDPE
Código de producto. 11890100 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11890100 10 L cada uno
1 options
Código de producto. 11890100 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0603180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.45€
    47.67€ / paquete de 1
    Ahorro 5.78€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Material del tapón: LDPE
Especificaciones
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 L
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón 63mm
Tipo de tapón Tapón
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 228,6 x 177,8 x 177,8mm
Longitud (métrico) 228,6 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 1 unidad
Tipo de producto Bidón
Forma Cuadrado
Anchura (métrico) 177,8 mm