Learn More
Kautex™ Garrafa con llave de paso, HDPE
Descripción
- Color natural
- Marcas de graduación impresas en azul
- Cierre de rosca
- Viene con una tapa antipolvo amarilla (la tapa antipolvo no sella el garrafón)
- Las conexiones de llave de paso StopCock están disponibles como accesorios.
- Las aplicaciones incluyen almacenamiento, transferencia y transporte.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 L |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 50 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 346 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | almacenamiento, llenado, transporte |
| Incluye | Tapón |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 2/Cs. |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tipo de producto | Garrafón |