Learn More
Kautex™ Garrafa, HDPE
Código de producto. 15921451
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad: 10L
Código de producto.
15921451 Capacidad: 10L
1 options
Código de producto. 15921451 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000084133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    204.77€ / paquete de 6
    Ahorro 37.23€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Capacidad (métrico): 10 L
  • Color natural
  • Marcas de graduación impresas en azul
  • Cierre de rosca
  • Disponible con llave de paso que viene con una tapa antipolvo amarilla (la tapa antipolvo no sella el garrafón)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 10 L
Diámetro interior del cuello (métrico) 50 mm
Diámetro exterior (métrico) 206 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 6/Cs.
N.° por paquete 1 unidad
Tipo de producto Garrafón