Learn More
Kautex™ Garrafa, HDPE
Código de producto. 15911451
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad: 5L
Código de producto.
15911451 Capacidad: 5L
1 options
Código de producto. 15911451 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000084131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00€
    308.51€ / paquete de 11
    Ahorro 43.49€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Capacidad (métrico): 5 L
  • Color natural
  • Marcas de graduación impresas en azul
  • Cierre de rosca
  • Disponible con llave de paso que viene con una tapa antipolvo amarilla (la tapa antipolvo no sella el garrafón)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Diámetro interior del cuello (métrico) 50 mm
Diámetro exterior (métrico) 167 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 11/Cs.
N.° por paquete 1 unidad
Tipo de producto Garrafón