Learn More
Cole-Parmer™ Garrafa, HDPE
Código de producto. 11760089 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11760089 20 L cada uno
1 options
Código de producto. 11760089 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0603182
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Para envío, almacenamiento de líquidos y dispensación de estantes; Material del tapón: LDPE
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 L
Certificaciones/conformidad UN y FDA
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón 70mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Fondo (métrico) 254 mm
Para utilizar con (aplicación) Para envío, almacenamiento de líquidos y dispensación de estantes
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 1 unidad
Tipo de producto Garrafón
Anchura (métrico) 355,6 mm