Learn More
Kartell™ Depósito con llave
Código de producto. 10640204
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
20 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10640204 20 L paquete de 4
10079922 10 L paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10640204 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0177100
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para racionalizar la organización de laboratorios y pequeñas líneas de producción. El tanque con llave Kartell™ ofrece la oportunidad de optimizar la disponibilidad de agua, soluciones acuosas y disolventes en un espacio reducido.
  • Hecho de PE de alta densidad de uso alimentario
  • Incluye un cómodo mango para el desplazamiento
  • La llave se coloca en una posición que permite que el tanque se pare, para facilitar así el uso de estos tanques en el empaquetado y transporte de líquidos
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Capacidad (métrico) 20 L
Longitud (métrico) 470 mm
Anchura (métrico) 370 mm
Altura (métrico) 180 mm
N.° por paquete 4