Learn More
Kartell™ Depósito con llave
Código de producto. 10079922
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
20 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10079922 10 L paquete de 5
10640204 20 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10079922 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0177000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.96€
    146.40€ / paquete de 5
    Ahorro 63.56€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Diseñados para racionalizar la organización de laboratorios y pequeñas líneas de producción. El tanque con llave Kartell™ ofrece la oportunidad de optimizar la disponibilidad de agua, soluciones acuosas y disolventes en un espacio reducido.
  • Hecho de PE de alta densidad de uso alimentario
  • Incluye un cómodo mango para el desplazamiento
  • La llave se coloca en una posición que permite que el tanque se pare, para facilitar así el uso de estos tanques en el empaquetado y transporte de líquidos
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Capacidad (métrico) 10 L
Longitud (métrico) 380 mm
Anchura (métrico) 300 mm
Altura (métrico) 160 mm
N.° por paquete 5