Learn More
Vitlab™ Cestillos de HDPE
Código de producto. 10780592
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
250 mm
290 mm
Altura (métrico):
240 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Capacidad (métrico):
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize Capacidad (métrico)
10780592 290 mm 300 mm cada uno -
10027850 250 mm 240 mm 1 PCS 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10780592 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 96393
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con HDPE para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad. Los cestillos de HDPE VITLab™ son ideales para almacenar y transportar grandes volúmenes de líquido.
  • Blanco
  • Sin boquilla
  • Graduaciones de 1 l
  • Asa estable con refuerzo en el centro para un transporte cómodo
  • Las tapas se piden por separado
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Graduaciones Sí
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 290 mm
Dimensiones 300 Hmm
Altura (métrico) 300 mm
Cantidad 1 unidad