Learn More
Vitlab™ Cestillos de HDPE
Código de producto. 10027850
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
Diámetro exterior (métrico):
250 mm
290 mm
Altura (métrico):
240 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10027850 5 L 250 mm 240 mm 1 PCS
10780592 - 290 mm 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10027850 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 96093
En stock
Fabricados con HDPE para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad. Los cestillos de HDPE VITLab™ son ideales para almacenar y transportar grandes volúmenes de líquido.
  • Blanco
  • Sin boquilla
  • Graduaciones de 1 l
  • Asa estable con refuerzo en el centro para un transporte cómodo
  • Las tapas se piden por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Capacidad (métrico) 5 L
Graduaciones Sí
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 250 mm
Dimensiones 240 Hmm
Altura (métrico) 240 mm
Cantidad 1 unidad