Learn More
SymLine Tapones de residuos de seguridad
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17192566
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
GL 45, GL 25
GL45
S60/61
Incluye:
2 accesorios de PFA
4 accesorios de PFA
4 accesorios de PFA, 1 conector de tubo
7 accesorios de PFA
Control electrónico del nivel de llenado
Lanza de llenado, conector para filtro de escape
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Incluye unitSize
17192566 GL45 4 accesorios de PFA cada uno
16305988 GL 45, GL 25 Lanza de llenado, conector para filtro de escape cada uno
17172566 GL45 2 accesorios de PFA cada uno
17102576 GL45 4 accesorios de PFA, 1 conector de tubo cada uno
17182566 GL45 7 accesorios de PFA cada uno
10820411 S60/61 Control electrónico del nivel de llenado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17192566 Proveedor SymLine N.º de proveedor 306493
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de residuos de seguridad conectan de forma segura las tuberías al contenedor de residuos. El filtro de escape integrado bloquea los vapores de disolventes. – para la protección de la salud y el medio ambiente.
  • Los tapones de residuos de seguridad están disponibles con diferentes tamaños de rosca para su fijación al sistema de tuberías y con diferentes números de conexiones de manguera para la eliminación de residuos líquidos.
  • De forma opcional, los tapones de residuos de seguridad están disponibles con sensores de nivel electrónico que indican el grado de llenado del contenedor de residuos.
  • Mediante el uso de un colector 4 en 1 (306509), se pueden conectar de forma simultánea hasta 4 tapones de residuos de seguridad a un solo punto de conexión del sistema de tuberías
  • Especificaciones
    Para utilizar con (equipo) SymLine Sistema para capilares con (DE) 1,6/2,3/3,2 mm
    Incluye 4 accesorios de PFA
    Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
    Tamaño GL45
    Para utilizar con (aplicación) Sistema de eliminación de residuos
    Tipo SafetyWasteCap