Learn More
HDAC8-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16494418
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494418 10 mg 10 miligramos
16460737 50 mg 50 miligramos
16433076 25 mg 25 miligramos
16427147 5 mg 5 miligramos
16415316 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494418 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111342
MedChemExpress HDAC8-IN-1 is a HDAC8 inhibitor with an IC50 of 27.2 nM.
HDAC8-IN-1 is a HDAC8 inhibitor with an IC50 of 27.2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HDAC8-IN-1
CAS 1417997-93-3
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19NO3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (144.76 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NO)/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1C2=CC=C(C3=CC=CC=C3)C=C2.[E]
Peso molecular (g/mol) 345.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.39
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death