Learn More
HDAC-IN-7, MedChemExpress
Código de producto. 16465768
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465768 10 mg 10 miligramos
16448447 5 mg 5 miligramos
16411927 50 mg 50 miligramos
16400206 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465768 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13592
MedChemExpress HDAC-IN-7 (Chidamide impurity) is an impurity of Chidamide. Chidamide is a potent and orally bioavailable HDAC enzymes class I (HDAC1/2/3) and class IIb (HDAC10) inhibitor.
HDAC-IN-7 (Chidamide impurity) is an impurity of Chidamide. Chidamide is a potent and orally bioavailable HDAC enzymes class I (HDAC1/2/3) and class IIb (HDAC10) inhibitor.
Specifikationer
Nombre del producto químico o material HDAC-IN-7
Forma física Solid
CAS 743420-02-2
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19FN4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Chidamide impurity
SMILES O=C(NC1=CC(F)=CC=C1N)C2=CC=C(CNC(/C=C/C3=CC=CN=C3)=O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 390.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.41
Grado Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.